Learn More
Quinhydrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10598902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10598902 100 g Flacon en verre 100g
10511514 25 g Flacon en verre 25g
10405861 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10598902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418771000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Quinhydrone, 98 %, ACROS Organics, Quantité :100 g, emballage :Flacon en verre, vert, Point de fusion :168°C à 172°C, poids moléculaire :218,21, pourcentage de pureté :98 %, plage de pourcentage du dosage :48,0 à 52 % d’hydroquinone (HPLC), CAS :106-34-3, CHEBI :CHEBI:26491, densité :1,4000 g/ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-34-3
Formule moléculaire C12H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Numéro MDL MFCD00010310
Clé InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
CID PubChem 7801
ChEBI CHEBI:26491
Nom IUPAC Benzène-1,4-diol ; cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinhydrone
Point de fusion 168°C to 172°C
Couleur Vert
Densité 1.4000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 8174
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinhydrone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.