Learn More
R&D Systems™ Quinidine
Code produit 18732574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18732574 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18732574 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4108/50
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks sodium and potassium channels
Class IA antiarrythmic; reduces both Na+ and K+ channel currents, including INa, IKr and IKs. Prolongs QT and induces torsade de pointes (TdP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Quinidine
CAS 56-54-2
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C20H24N2O2
Poids de la formule 324.42
Pureté 85%
Poids moléculaire 324.42