Learn More
Quinidine, 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10380954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10380954 100 g Flacon en verre 100g
10194410 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10380954 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163681000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-54-2
Formule moléculaire C20H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.42
Numéro MDL MFCD00135581,MFCD00198096
Clé InChI LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Synonyme quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
CID PubChem 441074
ChEBI CHEBI:28593
SMILES COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinidine
Point de fusion 170.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 8176
Rotation spécifique + 256.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/2000mL (20°C)- 1g/800mL (100°C). Other solubilities: 1g/36mL alcohol- soluble in methanol,1g/56mL ether- 1g/1.6mL chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Nom IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol
Poids de la formule 324.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinidine, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.