Learn More
Quinidine hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Code produit 16428726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16428726 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1302
MedChemExpress Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinidine hydrochloride monohydrate
Forme physique Powder
CAS 6151-40-2
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H27ClN2O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (263.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@@]2([H])[C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34.[H]Cl.[H]O[H]
Poids moléculaire (g/mol) 378.89
Poids de la formule 378.89
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research