Learn More
Sulfate de quinidine dihydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443199 25 g 25g
15433199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60426.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Bloqueur du canal sodium et, dans une moindre mesure, également des canaux de potassium
Quinidine sulfate dihydrate, 98+% is used as a A Na+ channel blocker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de quinidine dihydraté, 98 +% est utilisé comme un bloqueur de canaux A Na+.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’eau (11 mg/ml à 20°C), l’alcool et l’éthanol (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6591-63-5
Formule moléculaire C40H54N4O10S
Poids moléculaire (g/mol) 782.95
Numéro MDL MFCD00149346
Clé InChI ZHNFLHYOFXQIOW-CMZPEELOSA-N
Synonyme bis s-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,2s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol sulfate dihydrate
CID PubChem 132274356
Nom IUPAC (S)-[(2S,4S,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2] octan-2-yl]-(6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol ; acide sulfurique ; dihydraté
SMILES COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinidine sulfate dihydrate
Point de fusion 212°C to 214°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8060
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,water (11mg/ml at 20°C),alcohol,and ethanol (50mg/ml).
Poids de la formule 782.94
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre