Learn More
(+)-Quinidine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474254 1 g 1g
11484254 5 g 5g
11494254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474254 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12559.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
(+)-Quinidine is used to treat or prevent many types of irregular heartbeats (heart arrhythmias such as atrial fibrillation). It may also be used to treat malaria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le chloroforme, l’alcool (1 g/36 ml), le benzène et le DMSO(100 mM). Légèrement soluble dans l’éther et l’éther de pétrole. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-54-2
Formule moléculaire C20H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.42
Numéro MDL MFCD00135581,MFCD00198096
Clé InChI LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Synonyme quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
CID PubChem 441074
ChEBI CHEBI:28593
Nom IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMILES COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Quinidine
Point de fusion 171°C to 173°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 91866
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8060
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,chloroform,alcohol (1g/36ml),benzene and DMSO(100mM). Slightly soluble in ether and petroleum ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 324.42