Learn More
Quinine, 95 %, MP Biomedicals™
Code produit 11436172 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436172 10 g
11446172 25 g
11456172 50 g
11466172 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11436172 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210279210
Identifiants chimiques
CAS 130-95-0
Formule moléculaire C20H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.42
Numéro MDL MFCD00198096
Clé InChI LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonyme quinine, chinin, chinine, --quinine, qualaquin, 6'-methoxycinchonidine, 8s,9r-quinine, chininum, quinine sulfate, quinina
CID PubChem 129316724
Nom IUPAC (R)-[(2S,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-méthoxyquinoléin-4-yl)méthanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spécification
Quantité 10 g