Learn More
La quinine, anhydre, 99 % (base totale), peut cont. Jusquʼà 5 % de dihydroquinine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498683 250 g 250g
11478683 10 g -
11488683 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498683 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10459.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Quinine is used in photochemistry as a common fluorescence standard and as a resolving agent for chiral acids. It is also useful for treating falciparum malaria, lupus, arthritis and vivax malaria. It acts as a flavor component in tonic water and bitter lemon. It is utilized as the chiral moiety for the ligands used in sharpless asymmetric dihydroxylation. Furthermore, it catalyzes the kinetic resolution of furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La quinine est utilisée en photochimie comme étalon de fluorescence commun et comme agent de résolution pour les acides chiraux. Elle est également utile pour traiter le paludisme à falciparum, le lupus, l’arthrite et le paludisme à vivax. Elle agit comme un composant aromatique dans l’eau tonique et le citron amer. Elle est utilisée comme fraction chirale pour les ligands utilisés dans la dihydroxylation asymétrique et nette. De plus, elle catalyse la résolution cinétique des furanones.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’éther diéthylique. Légèrement soluble dans l’eau et le glycérol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-95-0
Formule moléculaire C20H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.42
Numéro MDL MFCD00198096
Clé InChI LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonyme 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
CID PubChem 129316724
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine
Note relative au nom Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Point de fusion ∼177°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage (base totale)
Quantité 250 g
Beilstein 91867
Sensibilité Light Sensitive
Merck Index 14,8061
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Rotation optique −166° (c=1 in ethanol)
Nom IUPAC (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Poids de la formule 324.42
Pourcentage de pureté 99%