Learn More
Di-N-oxyde de quinine, TRC
Code produit 30427352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427352 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ6940052.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Formule moléculaire C20 H24 N2 O4
Quantité 2.5 mg
Synonyme Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','1,1'-dioxide','(8α,9R)-, Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
Nom IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-éthényl-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-méthoxy-1-oxidoquinolin-1-ium-4-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 356.42
Poids de la formule 356.1736