Learn More
Monohydrate d’hémisulfate de quinine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468896 250 g 250g
11448896 10 g 10g
11458896 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17036.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hémisulfate de quinine monohydraté joue un rôle majeur dans les bloqueurs de canaux de potassium. Il est également utilisé comme agent antipaludique, anticholinergique, antihypertenseur et hypoglycémiant. Il inhibe le canal de potassium régulé par l’ATP mitochondriale. Il est également utilisé pour étudier le métabolisme de l’hème biocristalisé, de l’hémozoïne, des parasites paludiques et la toxicité des complexes de l’hème (FP).
Solubilité
Soluble dans un mélange de chloroforme et d’alcool absolu (2:1).
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, l’ammoniac, les bases fortes et l’iode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6119-70-6
Formule moléculaire C40H54N4O10S
Poids moléculaire (g/mol) 782.95
Numéro MDL MFCD00150790
Clé InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
Synonyme Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate; Quinine sulfate dihydrate
CID PubChem 134129495
Nom IUPAC (R)-[(2R,4R,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2] octan-2-yl]-6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol ; acide sulfurique ; tétrahydrate
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine hemisulfate monohydrate
Point de fusion 217°C to 218°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 6113937
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8061
Informations sur la solubilité Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1).
Rotation optique −241° (c=2 in 0.1M HCl)
Poids de la formule 391.47 (373.46 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%