Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de quinine dihydraté, 99+ %
Code produit 10114420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10114420 50 g Flacon en verre -
10743161 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10114420 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 163710500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6119-70-6
Formule moléculaire C40H54N4O10S
Poids moléculaire (g/mol) 782.95
Numéro MDL MFCD00150790
Clé InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
CID PubChem 134129495
Nom IUPAC (R)-[(2R,4R,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2] octan-2-yl]-6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol ; acide sulfurique ; tétrahydrate
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine sulfate dihydrate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 233°C to 235°C
Couleur Beige à marron ou jaune
Résidus d’allumage 0.1 % max.
Perte à la dessiccation 3% to 5% (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 15, 8177
Conditions de rotation spécifiques −245.00 (20.00°C c=2,0.1M HCl)
Rotation spécifique -245
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/810mL (20°C). Other solubilities: 1g/120mL alcohol,slightly soluble in chloroform and ether
Poids de la formule 782.96
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinine sulfate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.