Learn More
Sulfate de quinine dihydraté, pur, Fisher Chemical
Code produit 10774571 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10774571 25 g Cuve en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10774571 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur Q/0136/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 6119-70-6
Point de fusion 233°C
Couleur Blanc
pH 5.7 to 6.6
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C40H54N4O10S
Numéro MDL MFCD00150790
Quantité 25 g
Clé InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Nom IUPAC (R)-[(2R,4R,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2] octan-2-yl]-6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol ; acide sulfurique ; tétrahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 782.95
CID PubChem 134129495
Poids de la formule 782.96g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinine sulfate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.