Learn More
Sulfate de quinine dihydraté, spécifié selon les exigences de l’USP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15299295 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15299295 100 g Flacon en verre 100g
15279295 5 g Flacon en verre 5g
15289295 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15299295 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418781000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6119-70-6
Formule moléculaire C40H54N4O10S
Poids moléculaire (g/mol) 782.95
Numéro MDL MFCD00150790
Clé InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
CID PubChem 134129495
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine sulfate dihydrate
Point de fusion 153.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Nom IUPAC bis((R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol) sulfuric acid dihydrate
Poids de la formule 782.96
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinine sulfate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.