Learn More
Quinine, TRC
Code produit 30134456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134456 5 g 5g
30132940 10 g 10g
17934665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ6940005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-95-0
Formule moléculaire C20 H24 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.42
Synonyme Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8α,9R)-, Quinine (8CI), (8α,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol, (-)-Quinine, (8S,9R)-Quinine, (R)-(-)-Quinine, (R)-(6-Methoxy-4-quinolyl)[(2S)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methanol, 6'-Methoxycinchonidine, Cinkona, Mosgard, NSC 192949, QSM, Qualaquin, Quine 9, Quinex, Quinlex, Quinlup, Rezquin, SW 85833, WR297608, (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Nom IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-éthényle-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]-(6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol
SMILES COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Poids de la formule 324.1838
Pourcentage de pureté >95%