Learn More
Quinocétone, TRC
Code produit 30413813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30413813 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ6966001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinocetone (technical product)
CAS 81810-66-4
Formule moléculaire C18 H14 N2 O3
Quantité 1 g
Synonyme 2-Propen-1-one, 1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-, N,N'-dioxide, 1-(3-Methyl-1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, NSC 621477, Quinocetone
Formule InChI InChI=1S/C18H14N2O3/c1-13-18(17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14)20(23)16-10-6-5-9-15(16)19(13)22/h2-12H,1H3/b12-11+
SMILES Cc1c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)[n+]([O-])c3ccccc3[n+]1[O-]
Nom IUPAC (E)-1-(3-méthyl-1,4-dioxydoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)-3-phénylprop-2-en-1-un
Poids moléculaire (g/mol) 306.32
Poids de la formule 306.1004