Learn More
Quinol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10335910 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10335910 500 g 500g
10234350 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10335910 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur Q/0150/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 123-31-9
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL 2339
Clé InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
CID PubChem 785
ChEBI CHEBI:17594
Nom IUPAC Benzène-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Spécification
Point de fusion 170°C
Couleur Blanc
pH 3.75
Point d’ébullition 285°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 110.11g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.