Learn More
Quinoléine-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399036 25 g 25g
11389036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20202.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5470-96-2 | C10H7NO | 157.17 g/mol
2-Quinolinecarboxaldehyde was used in the preparation of 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenone via rapid, tandem aldol-Michael reactions with the lithium, sodium and potassium enolates of acetophenone; imine-type ligands; sugar-quinoline fluorescent sensor for the detection of Hg2+ in natural water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-quinolinecarboxaldéhyde a été utilisé dans la préparation de 3-(2-quinolyl)-1-phényl-2-propénone par des réactions aldol-Michael en tandem rapides avec les énolates de lithium, de sodium et de potassium de l’acétophénone ; ligands de type imine ; capteur fluorescent de quinoléine pour la détection du Hg2+ dans l’eau naturelle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-96-2
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00075032
Clé InChI WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
CID PubChem 79619
Nom IUPAC quinoline-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-2-carboxaldehyde
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 25 g
Beilstein 113061
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 97%