Learn More
Quinoléine-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15462088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462088 250 mg 250mg
15442088 1 g 1g
15452088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55749.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-quinolinéthiol a été utilisé pour étudier le comportement électrochimique du 2-quinolinéthiol à l’aide d’une électrode à goutte de mercure stationnaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (50 g/l à 20°C)
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sombre. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2637-37-8
Formule moléculaire C9H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 161.222
Numéro MDL MFCD00006751
Clé InChI KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione
CID PubChem 1800393
Nom IUPAC 1H-quinoline-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-2-thiol
Point de fusion 174°C to 176°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water. (50g/L at 20°C)
Poids de la formule 161.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre