Learn More
Quinoline-3-carboxaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363267 250 mg 250mg
11343267 1 g 1g
11353267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13815.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13669-42-6 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13669-42-6
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD00006768
Clé InChI RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarbaldehyde, 3-formylquinoline, quinoline-3-aldehyde, quinoline-3 carbaldehyde, rarechem ak ml 0129, 3-quinoline carboxaldehyde, quinoline 3-carboxaldehyde, 3-quinoline-carboxaldehyde
CID PubChem 83641
Nom IUPAC quinoléine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Quinoline-3-carboxaldehyde
Point de fusion 68°C to 71°C
Quantité 250 mg
Beilstein 113269
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté ≥98%