Learn More
Quinoline-4-carboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319046 25 g 25g
11309046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20203.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-quinolinecarboxaldéhyde(cinchoninaldéhyde) a été utilisé dans la synthèse des lépidylamines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4363-93-3
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00006781
Clé InChI MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
CID PubChem 78072
Nom IUPAC quinoline-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-4-carboxaldehyde
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 131°C to 133°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 113072
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté ≥97%