Learn More
Acide quinoléine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10110922
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10110922 250 mg -
10632053 1 g 1g
10681236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10110922 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04601CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 486-74-8
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Clé InChI VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
CID PubChem 10243
ChEBI CHEBI:18311
Nom IUPAC Acide quinoléine-4-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 97%