Learn More
Acide quinoléine-4-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343616 5 g 5g
11353616 250 mg 250mg
11333616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14611.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 486-74-8 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-74-8
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Numéro MDL MFCD00006782
Clé InChI VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
CID PubChem 10243
ChEBI CHEBI:18311
Nom IUPAC Acide quinoléine-4-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-4-carboxylic acid
Point de fusion 253°C to 255°C
Quantité 5 g
Beilstein 5224
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté ≥98%