Learn More
Acide quinoléine-4-carboxylique, TRC
Code produit 30417053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417053 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ700508100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-4-carboxylic Acid
CAS 486-74-8
Formule moléculaire C10H7NO2
Quantité 100 mg
Synonyme NSC 13138, 4-Carboxyquinoline, 4-Quinolinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccnc2ccccc12
Poids moléculaire (g/mol) 173.16