Learn More
Quinoline-5-carboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325445 250 mg 250mg
11305445 1 g 1g
11315445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11325445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19641.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22934-41-4 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le quinoléine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme précurseur dans la préparation des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22934-41-4
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD00805835
Clé InChI BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
CID PubChem 3543386
Nom IUPAC quinoléine-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-5-carboxaldehyde
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 250 mg
Beilstein 113095
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté ≥97%