Learn More
Chlorure de quinoléine-5-sulfonyle, TRC
Code produit 30417821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417821 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417821 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ7009951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Formule moléculaire C9H6ClNO2S
Quantité 1 g
Synonyme 5-Quinolinesulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
SMILES ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
Nom IUPAC chlorure de quinoléine-5-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 227.67
Poids de la formule 226.9808