Learn More
Chlorure de quinoléine-5-sulfonyle, TRC
Code produit 30419904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419904 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419904 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ700995100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Formule moléculaire C9H6ClNO2S
Quantité 100 mg
Synonyme 5-Quinolinesulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
SMILES ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
Nom IUPAC chlorure de quinoléine-5-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 227.67
Poids de la formule 226.9808