Learn More
Ester de pinacol de l’acide quinoléine-8-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418157 5 g 5g
15408157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51698.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 190788-62-6 | C15H18BNO2 | 255.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 190788-62-6
Formule moléculaire C15H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.124
Numéro MDL MFCD05663894
Clé InChI RNTGVJBKPQOGPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 8-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 8-quinolineboronic acid pinacol ester, 8-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, amtb187, quinoline-8-boronic acid, pinacol ester
CID PubChem 17750280
Nom IUPAC 8-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoléine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)C=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-8-boronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 255.12
Pourcentage de pureté 95%