Learn More
Acide boronique quinoline-8, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395435 250 mg 250mg
11385435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19640.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 86-58-8 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-58-8
Formule moléculaire C9H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.978
Numéro MDL MFCD01114698
Clé InChI KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-8-boronic acid, 8-quinolineboronic acid, 8-quinolinylboronic acid, 8-quinoline boronic acid, quinolin-8-yl boronic acid, 8-boronoquinoline, 8-quinolylboronic acid, boronic acid, 8-quinolinyl, unii-5qs1a25ij6, quinolin-8-yl-8-boronic acid
CID PubChem 2734380
Nom IUPAC Acide quinolin-8-ylboronique
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C=CC=N2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-8-boronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Beilstein 147522
Merck Index 14,8069
Poids de la formule 172.98
Pourcentage de pureté 99%