Learn More
Quinoline-8-carboxaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345445 5 g 5g
11355445 250 mg 250mg
11335445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19642.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38707-70-9 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Quinoline-8-carboxaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le quinoléine-8-carboxaldéhyde est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38707-70-9
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD00805837
Clé InChI OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
CID PubChem 170103
Nom IUPAC quinoléine-8-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-8-carboxaldehyde
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 5 g
Beilstein 113039
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté ≥98%