Learn More
Acide quinoléine-8-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306936 10 g 10g
11316936 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06640.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 85-48-3 | C9H7NO3S | 209.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-48-3
Formule moléculaire C9H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 209.219
Numéro MDL MFCD00024037
Clé InChI SXVRECLPTCOMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-quinolinesulfonic acid, quinoline-8-sulphonic acid, unii-84y9b81o6x, ccris 6936, 8-sulfoquinoline, cambridge id 5135395, quinoline-8-sulfonic??acid, ksc242e8p, 8-quinolinesulfonic acid;quinoline-8-sulfonic acid
CID PubChem 66561
Nom IUPAC Acide quinoléine-8-sulfonique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-8-sulfonic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN2585
Beilstein 9501
Poids de la formule 209.23
Pourcentage de pureté 98%