Learn More
Quinoléine, 96%
Code produit 11966491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11966491 10 L Récipient en plastique 10L
10533301 500 mL Flacon en verre 500mL
10785781 1 L Flacon en verre 1L
10367533 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11966491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    574.65€ / 10L
    Économisez 110.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 91-22-5 | C9H7N | 129,16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-22-5
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
Clé InChI SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
CID PubChem 7047
ChEBI CHEBI:17362
Nom IUPAC Quinoléine
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline
Point de fusion -15.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0950g/mL
Point d’ébullition 237.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.6230 to 1.6260
Quantité 10 L
Beilstein 20,339
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Merck Index 15,8185
Gravité spécifique 1.095
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinoline
RUO– À des fins de recherche uniquement