Learn More
Quinoline-d7, TRC
Code produit 30416694
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416694 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30416694 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ70109010MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
CAS 34071-94-8
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C9 2H7 N
Quantité 10 mg
Synonyme Quinoline D7 (8CI,9CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
Formule InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeutéroquinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 136.2
Poids de la formule 136.1018
Pourcentage de pureté >95