Learn More
Quinoline-d7, TRC
Code produit 30423551
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30423551 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30423551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ7010905MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
CAS 34071-94-8
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C9 2H7 N
Quantité 5 mg
Synonyme Quinoline D7 (8CI,9CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
Formule InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeutéroquinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 136.2
Poids de la formule 136.1018
Pourcentage de pureté >95