Learn More
N-Oxyde de quinoléine hydraté, 97 % (poids sec), environ 20 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Quinoline N-oxide hydrate is used in quantitative determination of nitrones using trifluoroacetic anhydride-sodium iodide reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N-oxyde de quinoléine hydraté est utilisé dans la détermination quantitative des nitrones à l’aide du réactif d’iodure de sodium-anhydride trifluoroacétique.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Quinoline N-oxide hydrate |
| Point de fusion | ∼50°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | (poids sec), eau ≈20 % |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 5989589 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 145.16 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 97% |