Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de quinoléine, soluble dans l’eau à 95 %, composés
Code produit 10063400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10063400 25 g Flacon en verre 25g
11986921 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10063400 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 277340250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8004-92-0 | C18H9NNa2O8S2 | 477.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8004-92-0
Formule moléculaire C18H9NNa2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 477.37
Numéro MDL MFCD00080727
Clé InChI FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 129893443
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=C2N=C(C=CC2=C1)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline Yellow
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité Solubility in water: 225g/L (20°C).
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC disodium 2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-indène-2-yl)quinoléine-6,8-disulfonate
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinoline Yellow, water soluble
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.