Learn More
Quinolinimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Quinolinimide |
| CAS | 4664-00-0 |
| Formule moléculaire | C7 H4 N2 O2 |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4N2O2/c10-6-4-2-1-3-8-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2ncccc12 |
| Nom IUPAC | pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.12 |
| Poids de la formule | 148.0273 |