Learn More
Acide quinoxaline-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426188 100 mg 100mg
15436188 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59780.MC
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 879-65-2 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 879-65-2
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Numéro MDL MFCD00012334
Clé InChI UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
CID PubChem 96695
Nom IUPAC Acide quinoxaline-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline-2-carboxylic acid
Point de fusion 208°C (decomposition)
Quantité 100 mg
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%