Learn More
Acide quinoxaline-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10450578 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10450578 1 g Flacon en verre -
10116107 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450578 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429580010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6924-66-9 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6924-66-9
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Numéro MDL MFCD02854494
Clé InChI QLZNISOPACYKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-quinoxalinecarboxylic acid, 5-carboxyquinoxaline, 5-quinoxalinecarboxylicacid
CID PubChem 776833
Nom IUPAC Acide quinoxaline-5-carboxylique
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)N=CC=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline-5-carboxylic acid
Point de fusion 167.6°C to 171.7°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinoxaline-5-carboxylic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.