Learn More
Ester pinacolique d’acide quinoxaline-6, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11976751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11976751 1 g 1g
11986751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445520010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1167418-13-4
Formule moléculaire C14H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.11
Numéro MDL MFCD11054040
Clé InChI ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinoxaline boronic acid pinacol ester, quinoxalin-6-ylboronic acid pinacol ester, quinoxaline, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 44118298
Nom IUPAC 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxaline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Point d’ébullition 130°C to 145°C (0.6 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement