Learn More
Acide quinoxaline-6-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465957 25 g 25g
15445957 1 g 1g
15455957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15465957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33157.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6925-00-4 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6925-00-4
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.159
Numéro MDL MFCD01365834
Clé InChI JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
CID PubChem 674813
Nom IUPAC Acide quinoxaline-6-carboxylique
SMILES C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline-6-carboxylic acid
Point de fusion 248°C to 251°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 95%