Learn More
Quinoxaline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215330 100 g Flacon en verre 100g
10508893 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132221000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-19-0 | Molecular Formula: C8H6N2 | Molecular Weight: 130.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-19-0
Formule moléculaire C8H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Numéro MDL MFCD00006719
Clé InChI XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
CID PubChem 7045
ChEBI CHEBI:36616
Nom IUPAC quinoxaline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline
Point de fusion 29°C to 34°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 220°C to 223°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 23, 176
Merck Index 15, 8195
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in alcohol,ether,benzene,acetone
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion