Learn More
Quinoxaline, TRC
Code produit 30417564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30417564 25 g 25g
30418922 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30417564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ75000525G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-19-0
Formule moléculaire C8H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Synonyme 1,4-Benzodiazine, 1,4-Diazanaphthalene, 1,4-Naphthyridine, Benzo[a]pyrazine, Benzoparadiazine, Benzopyrazine, Phenopiazine, Phenpiazine, Quinazine
Nom IUPAC quinoxaline
SMILES c1ccc2nccnc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Poids de la formule 130.0531