Learn More
Quinoxaline, TRC
Code produit 30418922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418922 5 g -
30417564 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30418922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ7500055G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-19-0
Formule moléculaire C8H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Synonyme 1,4-Benzodiazine, 1,4-Diazanaphthalene, 1,4-Naphthyridine, Benzo[a]pyrazine, Benzoparadiazine, Benzopyrazine, Phenopiazine, Phenpiazine, Quinazine
Nom IUPAC quinoxaline
SMILES c1ccc2nccnc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxaline
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Poids de la formule 130.0531