Learn More
Sartorius Balance de laboratoire avec mise à niveau motorisée Quintix™ Pro
Code produit 18072234 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 200 g
2 200 g
3 200 g
4 200 g
6 200 g
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
18072234 1 200 g 1 pièce
18042164 4 200 g 1 pièce
18062164 6 200 g 1 pièce
18002184 3 200 g 1 pièce
18002204 2 200 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18072234 Fournisseur Sartorius Code fournisseur QTX1202IMO1S
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les balances de laboratoire Quintix™ Pro ne visent pas seulement à répondre à vos attentes, mais à les dépasser. Elles sont dotées d’un éventail de fonctionnalité haut de gamme qui améliorent l’utilisation, renforcent la flexibilité et intègrent une
  • Améliore l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités haut de gamme.
  • Propose une large gamme d’utilisations dans différents environnements et applications.
  • Efficacité énergétique, réduction de l’empreinte carbone et durabilité, minimisant l’impact sur l’environnement de l’installation de fabrication à l’échelle du laboratoire.
  • Niveau en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 1 200 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 10 mg
Comprend Balance standard sans ajouts spécifiques au pays
Mise à niveau Motorisé
Modèle Balance Quintix Pro
Temps de stabilisation ≤ 0,9 s
Type Balance
Alimentation électrique 100 à 240 VCA (± 10 %), 50 à 60 Hz, 0,2 A
Legal for Trade Non