Learn More
Sartorius Balance de laboratoire avec prise en charge de niveau en temps réel Quintix™ Pro
GREENER_CHOICE
Code produit 18032154 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 200 g
12 200 g
3 200 g
6 200 g
8 200 g
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
18032154 8 200 g 1 pièce
18012154 12 200 g 1 pièce
18082204 3 200 g 1 pièce
18052224 6 200 g 1 pièce
18032234 10 200 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18032154 Fournisseur Sartorius Code fournisseur QTX8201IRO1S
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les balances de laboratoire Quintix™ Pro ne visent pas seulement à répondre à vos attentes, mais à les dépasser. Elles sont dotées d’un éventail de fonctionnalité haut de gamme qui améliorent l’utilisation, renforcent la flexibilité et intègrent une
  • Améliore l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités haut de gamme.
  • Propose une large gamme d’utilisations dans différents environnements et applications.
  • Efficacité énergétique, réduction de l’empreinte carbone et durabilité, minimisant l’impact sur l’environnement de l’installation de fabrication à l’échelle du laboratoire.
  • Mise à niveau automatique motorisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 8 200 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 100 mg
Comprend Balance standard sans ajouts spécifiques au pays
Mise à niveau Prise en charge de niveau en temps réel
Modèle Balance Quintix Pro
Temps de stabilisation ≤ 0,9 s
Type Balance
Alimentation électrique 100 à 240 VCA (± 10 %), 50 à 60 Hz, 0,2 A
Legal for Trade Non
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.