Learn More
Quinuclidine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420788 250 mg 250mg
15400788 1 g 1g
15410788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54498.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-76-5 | C7H13N | 111.188 g/mol
Quinuclidine acts as a catalyst, a chemical building block and is used in organic synthesis. It is employed to prepare quinine and alkaloids. It finds application as a ligand, which is useful in the studies of OsO4-catalyzed dihydroxylation of olefins. It plays an important role in the formation of onium salts used testing of PAC-antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La quinuclidine agit comme un catalyseur, un bloc de construction chimique et est utilisée dans la synthèse organique. Elle est utilisée pour préparer la quinine et les alcaloïdes. Elle est également utilisée comme un ligand pour étudier la dihydroxylation des oléfines catalysée par le tétroxyde d’osmium (OsO4). Il joue un rôle important dans la formation de sels d’onium utilisés pour tester l’activité des antagonistes des récepteurs PAC.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther diéthylique, l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-76-5
Formule moléculaire C7H13N
Poids moléculaire (g/mol) 111.188
Numéro MDL MFCD00006690
Clé InChI SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octane, 1,4-ethanopiperidine, 1,4-ethylenepiperidine, chinuclidin, abco, unii-xfx99fc5vi, 4-azabicyclo 2.2.2 octane, xfx99fc5vi
CID PubChem 7527
ChEBI CHEBI:38420
Nom IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octane
SMILES C1CN2CCC1CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinuclidine
Point de fusion 157°C to 160°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 103111
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,8081
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,diethyl ether,water and organic solvents.
Poids de la formule 111.19
Pourcentage de pureté ≥97%