Learn More
Acide (+)-quisquatique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454169
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15454169 50 mg 50mg
15434169 5 mg 5mg
15444169 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15454169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61591.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide quisqualique est utilisé pour différencier le mGluR-1 du mGluR-4. L’acide L-quisqualique est un activateur de GluR.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acide quisquatique est utilisé pour différencier le mGluR-1 du mGluR-4. L’acide L-quisqualique est un activateur de GluR.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau. Insoluble dans les solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52809-07-1
Formule moléculaire C5H7N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 189.13
Numéro MDL MFCD00069337
Clé InChI ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
Synonyme quisqualic acid, quisqualate, l-quisqualic acid, +-quisqualic acid, 3h quisqualate, unii-8oc22c1b99, 2s-2-amino-3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl propanoic acid, 2jbk, 1,2,4-oxadiazolidine-2-propanoic acid, alpha-amino-3,5-dioxo-, s, 3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl-l-alanine
CID PubChem 40539
ChEBI CHEBI:8734
Nom IUPAC (2-S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidine-2-yl)acide propanoïque
SMILES N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Quisqualic acid
Point de fusion 185°C to 187°C
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Beilstein 1078734
Merck Index 14,8085
Poids de la formule 189.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
RUO– À des fins de recherche uniquement