Learn More
(+)-Quisqualic Acid, TRC
Code produit 30418950
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30418950 25 mg -
30425631 5 mg -
30420809 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ82500025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52809-07-1
Formule moléculaire C5 H7 N3 O5
Poids moléculaire (g/mol) 189.13
Synonyme L-Quisqualic acid
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Quisqualic Acid
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1
Poids de la formule 189.0386