Learn More
Quizalofop-éthyl, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Quizalofop-ethyl |
| CAS | 76578-14-8 |
| Formule moléculaire | C19 H17 Cl N2 O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Quizalofop Ethyl, Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','ethyl ester (9CI','ACI), Assure, DPX 6202, DPX-Y 6202, DPX-Y 6202-3, Ethyl 2-[4-(6-chloro-2-quinoxalyloxy)phenoxy]propionate, Miura, NC 302, NCI 96683, Quinofop-ethyl, Quizalofop-ethyl, Targa, Xylofop-ethyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphénoxy]propanoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.8 |
| Poids de la formule | 372.0877 |