Learn More
R&D Systems™ QX 314 chloride
Code produit 30564792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30564792 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30564792 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2313/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.05€
    204.75€ / 50mg
    Économisez 24.30€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+ channel blocker
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau QX 314 chloride
CAS 1-4-5370
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C11H18ClNO
Poids de la formule 298.85
Pureté >99%
Poids moléculaire 215.72